Få mere at vide
4-Fluoro-1-naphthaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-1-naphthaldehyde |
| CAS | 172033-73-7 |
| Molekylær formel | C11H7FO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde, 4-Fluoronaphthalene-1-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8(7-13)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-7H |
| SMIL | Fc1ccc(C=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-fluoronaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.17 |
| Formel vægt | 174.0481 |