Få mere at vide
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, 98%
Artikelnummer. 15488058
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488058 100 g 100g
15478058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61502.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5582.17 DKK
    5022.65 DKK / 100g
    Spare 559.52 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114435-02-8 | C3H3FO3 | 106,052 g/mol
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-on bruges som et elektrolytadditiv i lithium-ion-batterier. Det muliggør også dannelsen af et tyndt, glat og stabilt passivt solid elektrolyt interfase (SEI) lag, hvilket øger cykluseffektiviteten og afladningskapaciteten af det sekundære batteri. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-on bruges som et elektrolytadditiv i lithium-ion-batterier. Det muliggør også dannelsen af et tyndt, glat og stabilt passivt solid elektrolyt interfase (SEI) lag, hvilket øger cykluseffektiviteten og afladningskapaciteten af det sekundære batteri. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114435-02-8
Molekylær formel C3H3FO3
Molekylvægt (g/mol) 106.052
MDL nummer MFCD06247543
InChI nøgle SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoroethylene carbonate, 1,3-dioxolan-2-one, 4-fluoro, fluoro ethylene carbonate, 4-fluoro-1,3-dioxalan-2-one, 4-fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane, 4-fluoro-ethylene carbonate, 4-fluoro-ethylene carboante, ksc219e1h, fec, lithium ion battery grade
PubChem CID 2769656
IUPAC navn 4-fluor-1,3-dioxolan-2-on
SMIL C1C(OC(=O)O1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Smeltepunkt 18°C to 23°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 212°C
Flammepunkt >102°C (216°F)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 106.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one