Få mere at vide
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2 |