Få mere at vide
4'-fluor(1,1'-biphenyl)-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453963
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10453963 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10639534 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453963 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07015DA
Kemiske identifikatorer
CAS 116748-66-4
Molekylær formel C12H8ClFO2S
Molekylvægt (g/mol) 270.702
MDL nummer MFCD01631921
InChI nøgle CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 270.71
Procent renhed 97%