Få mere at vide
4-ethynylpyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10729788 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10729788 5 g Glasflaske 5g
10125247 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729788 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 428490050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352530-29-1 | C7H5N·ClH | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352530-29-1
Molekylær formel C7H5N·ClH
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD03093912
InChI nøgle KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
IUPAC navn 4-ethynylpyridin;hydrochlorid
SMIL C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylpyridine hydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.