Få mere at vide
4-ethynylpyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430288
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430288 5 g 5g
15420288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53455.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352530-29-1 | C7H6ClN | 139.582 g/mol
4-pyridylacetylenhydrochlorid anvendes til fremstilling af alkynylplatin(II)-forbindelser med dichlor(1,2-bis(diphenylphosphino)ethan)platinium(II)-kompleks i nærvær af base og kobberiodid som katalysator. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-bis(4-pyridyl)butadiyn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-pyridylacetylenhydrochlorid anvendes til fremstilling af alkynylplatin(II)-forbindelser med dichlor(1,2-bis(diphenylphosphino)ethan)platinium(II)-kompleks i nærvær af base og kobberiodid som katalysator. Det bruges som et mellemprodukt i syntesen af 1,4-bis(4-pyridyl)butadiyn.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352530-29-1
Molekylær formel C7H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 139.582
MDL nummer MFCD03093912
InChI nøgle KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
IUPAC navn 4-ethynylpyridin;hydrochlorid
SMIL C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∽150°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed 97%