Få mere at vide
4-Ethynylpyridine Hydrochloride (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethynylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 352530-29-1 |
| Molekylær formel | C7 H5 N . H Cl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N.ClH/c1-2-7-3-5-8-6-4-7;/h1,3-6H;1H |
| SMIL | Cl.C#Cc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 4-ethynylpyridine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.582 |
| Formel vægt | 139.019 |