Få mere at vide
4-Ethynylbenzonitril, 97%
Artikelnummer. 15487748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487748 5 g 5g
15477748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15487748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61244.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3032-92-6 | C9H5N | 127,146 g/mol
4-Ethynylbenzonitril anvendes som et syntetisk fragment og som en testforbindelse til krydskoblingsreaktioner. Det bruges i studiet af hydrogenbindingsdannelse i multifunktionelle molekyler på grund af tilstedeværelsen af fire hydrogenbindingssteder. Det er også involveret i fremstillingen af 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Ethynylbenzonitril anvendes som et syntetisk fragment og som en testforbindelse til krydskoblingsreaktioner. Det bruges i studiet af hydrogenbindingsdannelse i multifunktionelle molekyler på grund af tilstedeværelsen af fire hydrogenbindingssteder. Det er også involveret i fremstillingen af 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitril.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer og organiske materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3032-92-6
Molekylær formel C9H5N
Molekylvægt (g/mol) 127.146
MDL nummer MFCD04974058
InChI nøgle LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyl-benzonitrile, 4-cyanophenylacetylene, benzonitrile, 4-ethynyl, p-cyanophenylacetylene, 4-ethynyl-bezonitrile, benzonitrile,4-ethynyl, 4-ethynylbenzenecarbonitrile, 4-ethynylbenzonitrile, ksc564s8b, benzonitrile, 4-ethynyl-9ci
PubChem CID 4547245
IUPAC navn 4-ethynylbenzonitril
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylbenzonitrile
Smeltepunkt 156 °C til 160 °C
Farve Gul
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 127.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethynylbenzonitrile