Få mere at vide
4-Ethynylbenzenboronsyre pinacol ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428197 1 g 1g
15438197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51745.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1034287-04-1 | C14H17BO2 | 228.098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034287-04-1
Molekylær formel C14H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 228.098
MDL nummer MFCD16294504
InChI nøgle LOVNTFMVZVIASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb205, 4-ethynylphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57415690
IUPAC navn 2-(4-ethynylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.1
Procent renhed 95%