Få mere at vide
4-Ethynylanisol, 97%
Artikelnummer. 10306684 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306684 1 g Glasflaske 1g
10001024 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10306684 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379920010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-60-5
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00168815
InChI nøgle KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
PubChem CID 251020
IUPAC navn 1-ethynyl-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylanisole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28 °C til 30 °C
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.0190g/mL
Kogepunkt 87 °C til 91 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC∽C6H4OCH3
Brydningsindeks 1,5625 til 1,5675 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.019
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 132.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.