Få mere at vide
4-ethynylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11905221 1 g Glasflaske 1g
11915221 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432950010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14235-81-5 | C8H7N | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14235-81-5
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
InChI nøgle JXYITCJMBRETQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylacetylene, 4-ethynyl aniline, benzenamine, 4-ethynyl, p-aminophenylacetylene, 1-amino-4-ethynylbenzene, 4-aminophenyl acetylene, p-ethynylaniline, 4-ethynylaniline, 4-ethynyl-phenylamine, p-aminophenyl-acetylene
PubChem CID 3760025
IUPAC navn 4-ethynylanilin
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.