Få mere at vide
4-ethyltoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331517
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331517 5 g 5g
11341517 25 g 25g
11351517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02120.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
4-ethyltoluen anvendes som mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-ethyltoluen anvendes som mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-96-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00009263
InChI nøgle JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
PubChem CID 12160
IUPAC navn 1-ethyl-4-methylbenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyltoluene
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.861
Kogepunkt 161°C to 163°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1903007
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 120.2
Procent renhed 97%