Få mere at vide
4-Ethylthiophenol, 97%
Artikelnummer. 11465987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465987 5 g 5g
11455987 1 g 1g
11475987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25026.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4946-13-8 | C8H9S | 137,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4946-13-8
Molekylær formel C8H9S
Molekylvægt (g/mol) 137.22
MDL nummer MFCD00040229
InChI nøgle WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
PubChem CID 2758914
IUPAC navn 4-ethylbenzenthiol
SMIL CCC1=CC=C([S-])C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylthiophenol
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (30 mmHg)
Lugt Stank
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1905734
Formel vægt 138.23
Procent renhed 97%