Få mere at vide
4-(Ethylsulfurate Sulfonyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Ethylsulfurate Sulfonyl)aniline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO6S2/c9-7-1-3-8(4-2-7)16(10,11)6-5-15-17(12,13)14/h1-4H,5-6,9H2,(H,12,13,14) |
| Formel vægt | 281.0028 |