Få mere at vide
4-Ethylsulfonylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30385031
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30385031 1 g
1 options
Artikelnummer. 30385031 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9262431G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Molekylær formel C8H11BO4S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMIL CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
IUPAC navn (4-(ethylsulfonyl)phenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 214.05
Formel vægt 214.05