Få mere at vide
4-Ethylresorcinol, 98%
Artikelnummer. 11487174
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487174 100 g 100g
11467174 5 g 5g
11477174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21575.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 2896-60-8 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som et aktivt farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselighed i methanol; næsten gennemsigtighed. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2896-60-8
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002283
InChI nøgle VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
PubChem CID 17927
IUPAC navn 4-ethylbenzen-1,3-diol
SMIL CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylresorcinol
Smeltepunkt 95°C to 98°C
Mængde 100 g
Beilstein 1238231
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%