missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Ethylpyrimidine-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylpyrimidine-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1147710-24-4 |
| Molekylær formel | C7H8N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-6-5(7(10)11)3-8-4-9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCc1ncncc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-ethylpyrimidine-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?