Få mere at vide
4-Ethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylpyridine |
| CAS | 536-75-4 |
| Molekylær formel | C7H9N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Ethylpyridine, NSC 822, NSC 965, gamma-Ethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccncc1 |
| IUPAC navn | 4-ethylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.15 |
| Formel vægt | 107.0735 |