Få mere at vide
4-Ethylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11475323
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475323 250 g 250g
11465323 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12883.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
4-ethylpyridin bruges til at studere indflydelsen af modanionkoncentration på analytretention.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-ethylpyridin bruges til at studere indflydelsen af modanionkoncentration på analytretention.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (34 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-75-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00006450
InChI nøgle VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
IUPAC navn 4-ethylpyridin
SMIL CCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylpyridine
Smeltepunkt -91°C
Tæthed 0.942
pH 10
Kogepunkt 167°C to 168°C
Flammepunkt 52°C (126°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.501
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 106481
Merck Index 14,3849
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (34g/L at 20°C).
Formel vægt 107.16
Procent renhed 98%