Få mere at vide
4-Ethylpyridine, 98%
Artikelnummer. 10675772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675772 500 g Glasflaske 500g
10193240 25 g Glasflaske 25g
10521591 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675772 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150575000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-75-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 536-75-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.15
MDL nummer MFCD00006450
InChI nøgle VJXRKZJMGVSXPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-ethyl, .gamma.-ethylpyridine, 4-ethyl pyridine, unii-3kw0se2tl5, 4-ethyl-pyridine, pyridine, c1-3-alkyl derivs., 3kw0se2tl5, gamma-ethylpyridine, c1-c3 alkylpyridine, 4ethylpyridine
PubChem CID 10822
IUPAC navn 4-ethylpyridin
SMIL CCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylpyridine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -91°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9420g/mL
Kogepunkt 164°C to 170°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)CH2CH3
Brydningsindeks 1.5009 to 1.5029
Mængde 500 g
Beilstein 20, 243
Merck Index 15, 3901
Specifik vægtfylde 0.942
Opløselighedsinformation Solubility in water: ca 34g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 107.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.