Få mere at vide
4-Ethylpyridine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-pyridine-2-carboxylic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 79415-18-2 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 . Cl H |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-ethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-ethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Ethylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-Ethyl-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride, 4-Ethylpicolinic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-2-6-3-4-9-7(5-6)8(10)11;/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11);1H |
| SMIL | Cl.CCc1ccnc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-ethylpyridine-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.62 |
| Formel vægt | 187.04 |