Få mere at vide
4-ethylphenylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773203 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773203 1 g Glasflaske 1g
10301184 5 g Glasflaske 5g
10530594 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773203 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359320010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63139-21-9
Molekylær formel C8H11BO2
Molekylvægt (g/mol) 149.98
MDL nummer MFCD00859377
InChI nøgle RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC navn (4-ethylphenyl)borsyre
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenylboronic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i ether, thf, dmso, methanol
Formel vægt 149.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylphenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.