Få mere at vide
4-ethylphenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421180
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11421180 5 g 5g
11431180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26313.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 40307-11-7 | Molekylær formel: C10H10 | Molekylvægt: 130,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40307-11-7
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00173887
InChI nøgle ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC navn 1-ethyl-4-ethynylbenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenylacetylene
Tæthed 0.93
Kogepunkt 192 °C
Flammepunkt 71 °C (75° °C)
Brydningsindeks 1.542
Mængde 5 g
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%