Få mere at vide
4-ethylphenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455787
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455787 10 g 10g
11445787 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24353.09
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18856-63-8
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.24
MDL nummer MFCD00041101
InChI nøgle XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl isothiocyanate, 1-ethyl-4-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethyl-4-isothiocyanato, 4-ethylbenzenisothiocyanate, acmc-20amit, 2-p-isothio-cyanatophenyl ethane, #
PubChem CID 140438
IUPAC navn 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.075
Kogepunkt 245°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.6205
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2802384
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 163.24
Procent renhed 97%