missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-ethylphenyl isocyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-ethylphenyl isocyanide |
| CAS | 143063-89-2 |
| Molekylær formel | C9H9N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(cc1)[N+]#[C-] |
| IUPAC navn | 1-ethyl-4-isocyanobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0735 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?