Få mere at vide
4-Ethylphenyl-isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11353336
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353336 25 g 25g
11333336 1 g 1g
11343336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12718.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23138-50-3 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23138-50-3
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00013881
InChI nøgle FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90007
IUPAC navn 1-ethyl-4-isocyanatobenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.024
Kogepunkt 67 °C til 68 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 78 °C (172 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.527
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 971100
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%