Learn More
(4-Ethylphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31106462
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31106462 10 g
31099465 500 g
31092694 100 g
31095150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31106462 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1066310g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
CAS 63139-21-9
Molecular Formula C8H11BO2
MDL Number MFCD00859377
Quantity 10 g
SMILES CCC1=CC=C(B(O)O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 149.98
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (4-Ethylphenyl)boronic acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.