Få mere at vide
(4-Ethylphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31106462
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31106462 10 g
31099465 500 g
31092694 100 g
31095150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31106462 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1066310g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Ethylphenyl)boronic acid
CAS 63139-21-9
Molekylær formel C8H11BO2
MDL nummer MFCD00859377
Mængde 10 g
SMIL CCC1=CC=C(B(O)O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 149.98
Procent renhed 98%