Få mere at vide
4-ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455407
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455407 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11455407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23433.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122,167 g/mol
4-ethylphenol er velegnet til brug ved bestemmelse af 4-ethylguaiacol og 4-ethylphenol i aromaen af rødvine ved hjælp af headspace-fastfase-mikroekstraktionsmetoden. Det er et kemisk reagens, der anvendes til syntese af 5-HT1A-receptoragonister, der er udstyret med antinociceptiv aktivitet. Det bruges også til fremstilling af isopropylamider som potente og ikke-kovalente proteosomhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-ethylphenol er velegnet til brug ved bestemmelse af 4-ethylguaiacol og 4-ethylphenol i aromaen af rødvine ved hjælp af headspace-fastfase mikroekstraktionsmetoden. Det er et kemisk reagens, der bruges til syntese af 5-HT1A-recept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Tæthed 1.011
Kogepunkt 218 °C til 219 °C
Flammepunkt 100 °C (212 °F)
Molekylær formel C8H10O
Brydningsindeks 1.533
MDL nummer MFCD00002393
Mængde 250 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1363317
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (4,9 g/L) ved 25 °C
InChI nøgle HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC navn 4-ethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.167
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylphenol