Få mere at vide
4-Ethylphenol, 97%
Artikelnummer. 10616692 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10616692 250 g Plastflaske 250g
10306560 5 g Plastflaske 5g
10724611 1 kg Plastflaske 1kg
11994661 5 kg Plastiktromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10616692 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118822500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-07-9
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
InChI nøgle HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
IUPAC navn 4-ethylphenol
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 41,0 °C til 46,0 °C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 218,0 °C til 219,0 °C
Flammepunkt 100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C2H5C6H4OH
Mængde 250 g
Beilstein 06,472
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4900 mg/l (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk masse eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.