Få mere at vide
4-ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445407
Skift visning
Mængde:
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445407 1000 g 1000g
1 options
Artikelnummer. 11445407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23433.0B
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Anvendelser
4-ethylphenol er velegnet til brug ved bestemmelse af 4-ethylguaiacol og 4-ethylphenol i aromaen af rødvine ved hjælp af headspace-fastfase mikroekstraktionsmetoden. Det er et kemisk reagens, der bruges til syntese af 5-HT1A-recept
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Tæthed 1.011
Kogepunkt 218 °C til 219 °C
Flammepunkt 100 °C
Molekylær formel C8H10O
Brydningsindeks 1.533
MDL nummer MFCD00002393
Mængde 1000 g
FN nummer UN2430
Beilstein 1363317
Synonym p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig opløsning. (4,9 g/L) (ved 25 °C)
InChI nøgle HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 4-ethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%