Få mere at vide
4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D/hD |
| Formel vægt | 127.1045 |