Få mere at vide
4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD |
| CAS | 340256-40-8 |
| Molekylær formel | C8 D5 H5 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-ethyl- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1952 |
| Formel vægt | 127.1045 g/mol |
| Vis mere |