Få mere at vide
4-ethyloktansyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445856
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445856 10 g 10g
11435856 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22220.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16493-80-4 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Fem svovlholdige smagsstoffer blev syntetiseret ved omsætning af 4-ethyloctanoylchlorid med svovlholdige alkoholer eller mercaptaner. 4-ethyloctansyre er identificeret fra flue-cured Virginia-tobak. Anvendes hovedsageligt som daglig smag, madsmag, industriel smag, næringsstof, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fem svovlholdige smagsstoffer blev syntetiseret ved omsætning af 4-ethyloctanoylchlorid med svovlholdige alkoholer eller mercaptaner. 4-ethyloctansyre er identificeret fra flue-cured Virginia-tobak. Anvendes hovedsageligt som daglig smag, madsmag, industriel smag, næringsstof, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand (0,13 mg/ml). Opløseligt i
hexan
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16493-80-4
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.268
MDL nummer MFCD00506494
InChI nøgle PWKJMPFEQOHBAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanoic acid, 4-ethyl, 4-ethylcaprylic acid, 4-ethyl octanoic acid, acmc-1bvq5, 4-ethyloctanoicacid, ksc175o1l, 4-ethyloctanoic acid, fg
PubChem CID 61840
IUPAC navn 4-ethyloctansyre
SMIL CCCCC(CC)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyloctanoic acid
Tæthed 0.908
Kogepunkt 142°C to 143°C (10 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water(0.13mg/mL). Soluble in hexane
Formel vægt 172.27
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethyloctanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethyloctanoic acid