Få mere at vide
4-ethyloktansyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Fem svovlholdige smagsstoffer blev syntetiseret ved omsætning af 4-ethyloctanoylchlorid med svovlholdige alkoholer eller mercaptaner. 4-ethyloctansyre er identificeret fra flue-cured Virginia-tobak. Anvendes hovedsageligt som daglig smag, madsmag, industriel smag, næringsstof, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fem svovlholdige smagsstoffer blev syntetiseret ved omsætning af 4-ethyloctanoylchlorid med svovlholdige alkoholer eller mercaptaner. 4-ethyloctansyre er identificeret fra flue-cured Virginia-tobak. Anvendes hovedsageligt som daglig smag, madsmag, industriel smag, næringsstof, stabilisatorer, overfladeaktive stoffer og emulgatorer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand (0,13 mg/ml). Opløseligt i
hexan
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyloctanoic acid |
| Tæthed | 0.908 |
| Kogepunkt | 142°C to 143°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Brydningsindeks | 1.439 |
| Mængde | 2.5 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water(0.13mg/mL). Soluble in hexane |
| Formel vægt | 172.27 |
| Procent renhed | 97% |