Få mere at vide
4-Ethylmorfin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylmorpholine |
| CAS | 100-74-3 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-ethylmorfolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.174 |
| Formel vægt | 115.0997 |