Få mere at vide
4-Ethylmorflin, Mikromol™
Artikelnummer. 30049349
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049349 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049349 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3771.030100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Ethylmorfolin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Ethylmorpholine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H13 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMIL CCN1CCOCC1
IUPAC navn 4-ethylmorfolin
Molekylvægt (g/mol) 115.174
Mængde 100 mg
Formel vægt 115,0997 g/mol