Få mere at vide
4-Ethylguaiacol, TRC
Artikelnummer. 30136837
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136837 10 g
30008742 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE67872010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2785-89-9
Molekylær formel C9 H12 O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Synonym Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
IUPAC navn 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMIL CCc1ccc(O)c(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylguaiacol
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Formel vægt 152.0837