Få mere at vide
4-Ethylguaiacol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylguaiacol-d5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| Formel vægt | 157.1151 |