missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Ethylguaiacol-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylguaiacol-d5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| Formel vægt | 157.1151 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?