Få mere at vide
4-Ethylguaiacol 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317303
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317303 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317303 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13338000ME1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylguaiacol
CAS 2785-89-9
Analyt- eller komponentnavne 4-Ethylguaiacol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
SMIL CCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn 4-ethyl-2-methoxyphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 152,0837 g/mol