Få mere at vide
4-ethylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337376
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337376 25 g 25g
11347376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337376 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09363.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5441-51-0 | C8H14O | 126.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5441-51-0
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.20
MDL nummer MFCD00001644
InChI nøgle OKSDJGWHKXFVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-ethyl, 4-ethyl cyclohexanone, 4-ethyl-cyclohexanone, 1-ethyl-4-oxocyclohexane, trans-4-ethylcyclohexanone, acmc-1aru9, ksc273s8l, 5-ethyl-2-oxocyclohexyl
PubChem CID 79506
IUPAC navn 4-ethylcyclohexan-1-on
SMIL CCC1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylcyclohexanone
Tæthed 0.895
Kogepunkt 192°C to 194°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4515
Mængde 25 g
Beilstein 1924964
Formel vægt 126.2
Procent renhed 99%