Få mere at vide
4-Ethylcatechol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylcatechol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 138.0681 |