Få mere at vide
4-ethylcatechol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314739
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314739 250 mg 250mg
11439922 1 g 1g
11449922 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12048.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1124-39-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-39-6
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00015847
InChI nøgle HFLGBNBLMBSXEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcatechol, 4-ethylpyrocatechol, 4-ethyl-1,2-benzenediol, unii-574jv8byr2, 1,2-benzenediol, 4-ethyl, benzenediol, 4-ethyl, 3,4-dihydroxyethylbenzene, ethylcatechol, 4-ethyl catechol, 4-ethylc atechol
PubChem CID 70761
IUPAC navn 4-ethylbenzen-1,2-diol
SMIL CCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylcatechol
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Kogepunkt 105°C to 107°C (0.5 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 2042062
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%