Få mere at vide
4-Ethylbenzoyl chloride, 98+%
Artikelnummer. 11419213
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419213 10 g 10g
11324739 5 g 5g
11429213 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11698.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16331-45-6
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00000697
InChI nøgle AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85368
IUPAC navn 4-ethylbenzoylchlorid
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzoyl chloride
Tæthed 1.146
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Acidic
Brydningsindeks 1.5479
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2206041
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Formel vægt 168.62
Procent renhed ≥98%