Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylbenzoyl chloride |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1400g/mL |
| Kogepunkt | 235 °C til 236 °C |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |