Få mere at vide
4-Ethylbenzoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 10093740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10093740 5 g Glasflaske 5g
10761735 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16331-45-6
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00000697
InChI nøgle AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
PubChem CID 85368
IUPAC navn 4-ethylbenzoylchlorid
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzoyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C6H4COCl
Brydningsindeks 1.5465 to 1.5485
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.14
Formel vægt 168.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske