missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Ethylbenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylbenzophenone |
| CAS | 18220-90-1 |
| Molekylær formel | C15 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4-Ethylphenyl)phenylmethanone, p-Ethylbenzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4-ethylphenyl)-phenylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.271 |
| Formel vægt | 210.104 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?