Få mere at vide
4-ethylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392097
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392097 50 g 50g
11382097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07921.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 25309-65-3 | Molekylformel: C9H9N | Molekylvægt: 131,178 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25309-65-3
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00016383
InChI nøgle SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
PubChem CID 91393
IUPAC navn 4-ethylbenzonitril
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzonitrile
Tæthed 0.956
Kogepunkt 237 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 50 g
Beilstein 2040912
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%