Få mere at vide
4-ethylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylbenzonitrile |
| Tæthed | 0.956 |
| Kogepunkt | 237 °C |
| Flammepunkt | 97 °C (206 °F) |
| Brydningsindeks | 1.526 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2040912 |
| Formel vægt | 131.18 |
| Procent renhed | 98% |